Print…
Cassetes de inclusão de tecidos, tipo UNI
Fornecedor: KARTELL
2921-03 2921-04 2921-06 2921-12 2921-13 2921-10
631-9610EA 80.6 EUR
631-9610 631-9611 631-9613 631-9614 631-9615 KART2921-10
Cassetes de inclusão de tecidos, tipo UNI
Cassetes histológicas Cassetes de Processamento de Tecidos
Cassetes de inclusão de tecidos para inclusões de parafina, de tipo universal, fornecidas com clipe na tampa de fixação, que é facilmente amovível. Estão disponíveis em cinco cores. Dimensões: 28×40×6,8 mm.