Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Azlon®
Fornecedor: SciLabware
BWP0060AP BWP0150AP BWP0250AP BWP0500AP BWP1000AP BWP2000AP
215-0551EA 0 EUR
215-0551 215-0553 215-0554 215-0556 215-0558 215-0561
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Azlon®
Frascos Frascos de Plástico
Frascos rígidos, de PP, âmbar e opacos com tampas roscadas, pretas e em PP.
  • À prova de fugas, sem revestimento
  • Contornos interiores suaves para fácil dispensação e limpeza
  • Resistentes e duráveis
  • Boa resistência química, autoclavável a +121ºC
Ideais para colheita e armazenamento de amostras sensíveis à luz. Abertura larga para rápido enchimento e dispensação de pós, produtos pastosos e líquidos.
Atenção: When autoclaving bottles always ensure the caps are completely loosened or removed to prevent accidental implosion.