2,3-Diclorofenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22943.14
B22943.22
B22943.36
B22943.14EA
27.1
EUR
B22943.14
B22943.22
B22943.36
2,3-Diclorofenol ≥98%
2,3-Diclorofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 576-24-9
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 206°
Beilstein Reference: 2043615
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002160
Fórmula:
C₆H₄Cl₂O Ponto de ebulição: 206 °C Ponto de Fusão: 57…60 °C Densidade: 1,4 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 115 °C (239 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002160 Número CAS: 576-24-9 EINECS: 209-399-8 UN: 2020 ADR: 6.1,III |