Print…
4-Chloroanisole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
170151000 170150250
ACRO170151000EA 128 EUR
ACRO170151000 ACRO170150250
4-Chloroanisole 99%
4-Chloroanisole
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 198…202 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000616
Número CAS: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)