Print…
2,5-Dichloroanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,4-Dichloro-2-methoxybenzene
L13497.06 L13497.14
L13497.06EA 43.3 EUR
L13497.06 L13497.14
2,5-Dichloroanisole ≥98%
2,5-Dichloroanisole
Purity: 98% CAS No.: 1984-58-3 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 128-132°/3.5mm MDL No.: MFCD00061123
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 128…132 °C (3,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 1,330
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061123
Número CAS: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6