1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13774.0E
A13774.22
A13774.36
A13774.0EEA
366
EUR
A13774.0E
A13774.22
A13774.36
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno ≥98%
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 97-00-7
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Flash Point: 186°(366°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 613161
Merck Reference: 14,2136
UN No.: 3441
MDL No.: MFCD00007075
Fórmula:
C₆H₃ClN₂O₄ Ponto de ebulição: 314…316 °C Ponto de Fusão: 48…52 °C Densidade: 1,700 Ponto de Inflamação: 186 °C (366 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007075 Número CAS: 97-00-7 EINECS: 202-551-4 UN: 3441 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2136 |