Print…
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
160511000 160515000 160510025
ACRO160511000EA 36.9 EUR
ACRO160511000 ACRO160515000 ACRO160510025
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno 99%
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno
Fórmula: C₆H₃ClN₂O₄
Ponto de ebulição: 315 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…53 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007075
Número CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02155
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥98.5 %