4-Chloro-3-nitrophenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10108.06
L10108.14
L10108.06EA
46.7
EUR
L10108.06
L10108.14
4-Chloro-3-nitrophenol ≥99%
4-Chloro-3-nitrophenol
Purity: 99%
CAS No.: 610-78-6
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 124-129°
Beilstein Reference: 2094546
MDL No.: MFCD00043546
Fórmula:
C₆H₄ClNO₃ Ponto de Fusão: 124…129 °C Densidade: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043546 Número CAS: 610-78-6 |