2-Chloro-4-nitrophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21561.09
B21561.18
B21561.30
B21561.09EA
38.3
EUR
B21561.09
B21561.18
B21561.30
2-Chloro-4-nitrophenol ≥97%
2-Chloro-4-nitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 619-08-9
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2046372
MDL No.: MFCD00043910
Fórmula:
C₆H₄ClNO₃ Ponto de Fusão: 108…112 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043910 Número CAS: 619-08-9 EINECS: 210-578-8 |