1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4,6-Trichloronitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trichlorobenzene
A12262.06
A12262.14
A12262.22
A12262.06EA
26.3
EUR
A12262.06
A12262.14
A12262.22
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene ≥98%
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 18708-70-8
Molecular Formula: C6H2Cl3NO2
Formula Weight: 226.45
Melting Point: 68-73°
Beilstein Reference: 2213282
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014690
Fórmula:
C₆H₂Cl₃NO₂ Ponto de Fusão: 68…73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014690 Número CAS: 18708-70-8 EINECS: 242-518-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |