Print…
1-Cloro-4-nitrobenzeno 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloronitrobenzene
109630010 109630050 109631000
ACRO109630010EA 87.1 EUR
ACRO109630010 ACRO109630050 ACRO109631000
1-Cloro-4-nitrobenzeno 99%
1-Cloro-4-nitrobenzeno
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de ebulição: 239 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 81…84 °C
Densidade: 1,298 g/cm³
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007285
Número CAS: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Encomendar
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)