1,4-Dichloro-2-nitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11896.0E
A11896.22
A11896.36
A11896.0EEA
225
EUR
A11896.0E
A11896.22
A11896.36
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene ≥98%
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 89-61-2
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Flash Point: 125°(257°F)
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 266-269°
Beilstein Reference: 778109
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007074
Fórmula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Ponto de ebulição: 266…269 °C Ponto de Fusão: 53…57 °C Densidade: 1,6 Ponto de Inflamação: 125 °C (257 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007074 Número CAS: 89-61-2 EINECS: 201-923-3 UN: 3077 ADR: 9,III |