2,4-Dicloro-5-isopropoxianilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L18371.06
L18371.03
L18371.06EA
276
EUR
L18371.06
L18371.03
2,4-Dicloro-5-isopropoxianilina ≥98%
2,4-Dicloro-5-isopropoxianilina
Purity: 98%
CAS No.: 41200-96-8
Molecular Formula: C9H11Cl2NO
Formula Weight: 220.11
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 110-112°/0.2mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00974411
Fórmula:
C₉H₁₁Cl₂NO Ponto de ebulição: 110…112 °C (0,2 mmHg) Ponto de Fusão: 40…44 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00974411 Número CAS: 41200-96-8 EINECS: 255-258-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |