Print…
5-Cloro-2-nitroanilina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
246950500 246950050
ACRO246950500EA 119 EUR
ACRO246950500 ACRO246950050
5-Cloro-2-nitroanilina 97%
5-Cloro-2-nitroanilina
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 126…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007776
Número CAS: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to orange to golden to khaki to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
GC ≥96.0 %