4-Cloroanilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12879.30
A12879.0B
A12879.0I
A12879.30EA
36.5
EUR
A12879.30
A12879.0B
A12879.0I
4-Cloroanilina ≥98%
4-Cloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 106-47-8
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 67-72°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 471359
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007835
Fórmula:
C₆H₆ClN Ponto de ebulição: 232 °C Ponto de Fusão: 67…72 °C Densidade: 1,430 Ponto de Inflamação: 120 °C (248 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007835 Número CAS: 106-47-8 EINECS: 203-401-0 UN: 2018 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2118 |