3-Cloroanilina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12019.22
A12019.36
A12019.22EA
31
EUR
A12019.22
A12019.36
3-Cloroanilina ≥99%
3-Cloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 108-42-9
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: -10°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 605969
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007765
Fórmula:
C₆H₆ClN Ponto de ebulição: 230 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 1,210 Ponto de Inflamação: 123 °C (253 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007765 Número CAS: 108-42-9 EINECS: 203-581-0 UN: 2019 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2118 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...