Print…
3-Cloroanilina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
108580050 108581000 108585000
ACRO108580050EA 22.8 EUR
ACRO108580050 ACRO108581000 ACRO108585000
3-Cloroanilina 99%
3-Cloroanilina
Fórmula: C₆H₆ClN
Ponto de ebulição: 230,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007765
Número CAS: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5927 to 1.5947 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %