3,5-Dicloroanilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
A13922.0BEA
412
EUR
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
3,5-Dicloroanilina ≥98%
3,5-Dicloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 626-43-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 133°(271°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 259-260°/741mm
Beilstein Reference: 636492
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007774
Fórmula:
C₆H₅Cl₂N Ponto de ebulição: 259…260 °C (741 mmHg) Ponto de Fusão: 49…53 °C Densidade: 1,58 Ponto de Inflamação: 133 °C (271 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007774 Número CAS: 626-43-7 EINECS: 210-948-9 UN: 3442 ADR: 6.1,II |