3,4-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D0324-25G
D0324-500G
TCIAD0324-25GEA
16
EUR
TCIAD0324-25G
TCIAD0324-500G
3,4-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
3,4-Dicloroanilina
Fórmula:
C₆H₅Cl₂N Ponto de ebulição: 145°C Ponto de Fusão: 70…73 °C Densidade: 1,567 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007768 Número CAS: 95-76-1 EINECS: 202-448-4 UN: 3442 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,03054 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 74.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |