3,4-Dicloroanilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15199.0E
A15199.18
A15199.30
A15199.36
A15199.0EEA
219
EUR
A15199.0E
A15199.18
A15199.30
A15199.36
3,4-Dicloroanilina ≥98%
3,4-Dicloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 95-76-1
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 70-73°
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 636837
Merck Reference: 14,3054
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007768
Fórmula:
C₆H₅Cl₂N Peso Molecular: 162.02 g/mol Ponto de ebulição: 272 °C Ponto de Fusão: 70…73 °C Densidade: 1.567 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007768 Número CAS: 95-76-1 EINECS: 202-448-4 UN: 3442 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03079 |