Print…
3,4-Dicloroanilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
113110010 113110050 113112500
ACRO113110010EA 182 EUR
ACRO113110010 ACRO113110050 ACRO113112500
3,4-Dicloroanilina 98%
3,4-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Peso Molecular: 162.02 g/mol
Ponto de ebulição: 272
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Ponto de Inflamação: 166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007768
Número CAS: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03079
Encomendar
Appearance White to grey to brown Crystals or flakes or crystalline mass and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)