2-Cloroanilina 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15758.0C
A15758.0E
A15758.36
A15758.0CEA
527
EUR
A15758.0C
A15758.0E
A15758.36
2-Cloroanilina 98
2-Cloroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 95-51-2
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5880
Odour: Characteristic
Melting Point: -3°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 606077
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007656
Fórmula:
C₆H₆ClN Peso Molecular: 127.57 g/mol Ponto de ebulição: 207…209 °C Ponto de Fusão: –3 °C Densidade: 1.213 Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007656 Número CAS: 95-51-2 EINECS: 202-426-4 UN: 2019 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02136 |