Print…
2-Cloroanilina 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
108570010 108572500 108570050
ACRO108570010EA 80.6 EUR
ACRO108570010 ACRO108572500 ACRO108570050
2-Cloroanilina 98+%
2-Cloroanilina
Fórmula: C₆H₆ClN
Peso Molecular: 127.57 g/mol
Ponto de ebulição: 209 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1.21 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007656
Número CAS: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %