2,6-Dicloroanilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12320.14
A12320.22
A12320.36
A12320.14EA
30.1
EUR
A12320.14
A12320.22
A12320.36
2,6-Dicloroanilina ≥98%
2,6-Dicloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 608-31-1
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 118°(244°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 97°/5mm
Beilstein Reference: 775084
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007675
Fórmula:
C₆H₅Cl₂N Ponto de ebulição: 97 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 37…40 °C Densidade: 1,28 Ponto de Inflamação: 118 °C (244 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007675 Número CAS: 608-31-1 EINECS: 210-160-5 UN: 3442 ADR: 6.1,II |