2,5-Dicloroanilina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11151.0E
A11151.30
A11151.36
A11151.0EEA
285
EUR
A11151.0E
A11151.30
A11151.36
2,5-Dicloroanilina ≥99%
2,5-Dicloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 95-82-9
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 139°(282°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 1447438
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007667
Fórmula:
C₆H₅Cl₂N Ponto de ebulição: 250…251 °C Ponto de Fusão: 48…52 °C Densidade: 1,54 Ponto de Inflamação: 139 °C (282 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007667 Número CAS: 95-82-9 EINECS: 202-455-2 UN: 3442 ADR: 6.1,II |