2,4-Dicloroanilina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10518.0E
A10518.22
A10518.30
A10518.36
A10518.0EEA
460
EUR
A10518.0E
A10518.22
A10518.30
A10518.36
2,4-Dicloroanilina ≥99%
2,4-Dicloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 554-00-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 149°(300°F)
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 386422
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007661
Fórmula:
C₆H₅Cl₂N Ponto de ebulição: 242 °C Ponto de Fusão: 59…63 °C Densidade: 1,567 Ponto de Inflamação: 149 °C (300 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007661 Número CAS: 554-00-7 EINECS: 209-057-8 UN: 3442 ADR: 6.1,II |