Print…
2,4-Dicloroanilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 222 EUR
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dicloroanilina 98%
2,4-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 242 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 59…63 °C
Densidade: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007661
Número CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %