Print…
2,4,6-Trichloroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A19044.14 A19044.22
A19044.14EA 36.5 EUR
A19044.14 A19044.22
2,4,6-Trichloroaniline ≥98%
2,4,6-Trichloroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 634-93-5 Molecular Formula: C6H4Cl3N Formula Weight: 196.46 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 262° UN No.: 2018 MDL No.: MFCD00007663
Fórmula: C₆H₄Cl₃N
Ponto de ebulição: 262 °C
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007663
Número CAS: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN: 2018
ADR: 6.1,II