2,3-Dicloroanilina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11524.22
A11524.36
A11524.22EA
81.8
EUR
A11524.22
A11524.36
2,3-Dicloroanilina ≥99%
2,3-Dicloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 608-27-5
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 472027
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007657
Fórmula:
C₆H₅Cl₂N Ponto de ebulição: 250…252 °C Ponto de Fusão: 20…24 °C Densidade: 1,37 Ponto de Inflamação: 115 °C (239 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007657 Número CAS: 608-27-5 EINECS: 210-157-9 UN: 3442 ADR: 6.1,II |