1-Chloro-3-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Chloroiodobenzene
A15567.06
A15567.14
A15567.22
A15567.06EA
45.7
EUR
A15567.06
A15567.14
A15567.22
1-Chloro-3-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-3-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 625-99-0
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.6310
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1904539
MDL No.: MFCD00001046
Fórmula:
C₆H₄ClI Ponto de ebulição: 228 °C Ponto de Fusão: 54,5 °C Densidade: 1,927 Ponto de Inflamação: 102 °C (216 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001046 Número CAS: 625-99-0 EINECS: 210-920-6 |