1-Chloro-2-iodobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Chloro-1-iodobenzene
A18255.09
A18255.14
A18255.22
A18255.09EA
38.9
EUR
A18255.09
A18255.14
A18255.22
1-Chloro-2-iodobenzene ≥99%
1-Chloro-2-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 615-41-8
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.6345
Melting Point: 1°
Boiling Point: 108-110°/15mm
Beilstein Reference: 1905116
MDL No.: MFCD00001033
Fórmula:
C₆H₄ClI Ponto de ebulição: 108…110 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 1 °C Densidade: 1,954 Ponto de Inflamação: 111 °C (231 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001033 Número CAS: 615-41-8 EINECS: 210-423-4 |