Print…
1-Chloro-2-iodobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-1-iodobenzene
249460050 249460500
ACRO249460050EA 25.8 EUR
ACRO249460050 ACRO249460500
1-Chloro-2-iodobenzene 99%
1-Chloro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄ClI
Ponto de ebulição: 234 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1 °C
Densidade: 1,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001033
Número CAS: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %