1,2-Dichloro-4-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,4-Dichloroiodobenzene
A13440.09
A13440.18
A13440.09EA
40.2
EUR
A13440.09
A13440.18
1,2-Dichloro-4-iodobenzene ≥98%
1,2-Dichloro-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 20555-91-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Refractive Index: 1.6480
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 116-118°/12mm
Beilstein Reference: 2245136
MDL No.: MFCD00019014
Fórmula:
C₆H₃Cl₂I Ponto de ebulição: 116…118 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 29…31 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00019014 Número CAS: 20555-91-3 EINECS: 243-874-0 |