4-Cloro-2-fluoroanilina 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16131.14
A16131.22
A16131.14EA
86.3
EUR
A16131.14
A16131.22
4-Cloro-2-fluoroanilina 98
4-Cloro-2-fluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 57946-56-2
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 92°/2mm
Beilstein Reference: 1934804
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010625
Fórmula:
C₆H₅ClFN Peso Molecular: 145.56 g/mol Ponto de ebulição: 92 °C (2 mmHg) Densidade: 1.311 Ponto de Inflamação: 99 °C (210 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010625 Número CAS: 57946-56-2 EINECS: 261-034-1 UN: 2810 ADR: 6.1 III |