Print…
3-Cloro-4-fluoroanilina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18752.0025 8.18752.0100
8.18752.0025EA 68.3 EUR
8.18752.0025 8.18752.0100
3-Cloro-4-fluoroanilina para síntese, Sigma-Aldrich®
3-Cloro-4-fluoroanilina
Fórmula: C₆H₅ClFN
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Densidade: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007767
Número CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 145.56 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Density 1.59 g/cm3
pH 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)