3-Cloro-4-fluoroanilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11858.14
A11858.22
A11858.36
A11858.14EA
30.2
EUR
A11858.14
A11858.22
A11858.36
3-Cloro-4-fluoroanilina ≥98%
3-Cloro-4-fluoroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 367-21-5
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 149°(300°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 227-230°
Beilstein Reference: 1562786
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007767
Fórmula:
C₆H₅ClFN Ponto de ebulição: 227…230 °C Ponto de Fusão: 44…47 °C Densidade: 1,420 Ponto de Inflamação: 149 °C (300 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007767 Número CAS: 367-21-5 EINECS: 206-682-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |