Print…
3-Cloro-4-fluoroanilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
211530250 211531000
ACRO211530250EA 26.5 EUR
ACRO211530250 ACRO211531000
3-Cloro-4-fluoroanilina 98%
3-Cloro-4-fluoroanilina
Fórmula: C₆H₅ClFN
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…47 °C
Densidade: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007767
Número CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %