2-Chloro-4-fluorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14953.06
A14953.14
A14953.22
A14953.06EA
29.6
EUR
A14953.06
A14953.14
A14953.22
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2252-51-9
Molecular Formula: C7H4ClFO2
Formula Weight: 174.56
Melting Point: 183-187°
Beilstein Reference: 1946215
Fórmula:
C₇H₄ClFO₂ Ponto de Fusão: 183…187 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010615 Número CAS: 2252-51-9 EINECS: 218-845-0 |