4-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20160.03
L20160.06
L20160.14
L20160.03EA
22
EUR
L20160.03
L20160.06
L20160.14
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 57381-51-8
Molecular Formula: C7H3ClFN
Formula Weight: 155.56
Melting Point: 58-61°
Beilstein Reference: 4231142
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143284
Fórmula:
C₇H₃ClFN Ponto de ebulição: 237 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 58…61 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143284 Número CAS: 57381-51-8 EINECS: 260-712-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |