Print…
4-Cloro-3-Fluorobenzaldeído 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
294140050 294140250
ACRO294140050EA 49.9 EUR
ACRO294140050 ACRO294140250
4-Cloro-3-Fluorobenzaldeído 98%
4-Cloro-3-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Ponto de Inflamação: 96.7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143288
Número CAS: 5527-95-7
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %