Print…
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16110.06 A16110.09
A16110.06EA 124 EUR
A16110.06 A16110.09
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído ≥98%
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído
Purity: 98% CAS No.: 61072-56-8 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 3537705
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143282
Número CAS: 61072-56-8