Print…
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
290620050 290620250
ACRO290620050EA 96 EUR
ACRO290620050 ACRO290620250
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído 99%
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143282
Número CAS: 61072-56-8
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥98.5 %