Print…
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
161510250 161511000 161515000
ACRO161510250EA 18.7 EUR
ACRO161510250 ACRO161511000 ACRO161515000
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 92 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…39 °C
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003306
Número CAS: 387-45-1
EINECS: 206-860-5
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)