Print…
2-Cloro-4-Fluorobenzaldeído ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15345.03 A15345.06
A15345.03EA 16.8 EUR
A15345.03 A15345.06
2-Cloro-4-Fluorobenzaldeído ≥97%
2-Cloro-4-Fluorobenzaldeído
Purity: 97% CAS No.: 84194-36-5 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 60-63° Boiling Point: 118-120°/50mm Beilstein Reference: 3537704 MDL No.: MFCD00042527
Fórmula: C₇H₄ClFO
Ponto de ebulição: 118…120 °C (50 mmHg)
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042527
Número CAS: 84194-36-5