1-Chloro-3-fluorobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13123.14
A13123.22
A13123.36
A13123.14EA
51.8
EUR
A13123.14
A13123.22
A13123.36
1-Chloro-3-fluorobenzene ≥99%
1-Chloro-3-fluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 625-98-9
Molecular Formula: C6H4ClF
Formula Weight: 130.55
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 126-128°
Beilstein Reference: 2039303
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000569
Fórmula:
C₆H₄ClF Ponto de ebulição: 126…128 °C Densidade: 1,224 Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000569 Número CAS: 625-98-9 EINECS: 210-919-0 ADR: 3,II |