4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12924.06
A12924.14
A12924.22
A12924.06EA
38.8
EUR
A12924.06
A12924.14
A12924.22
4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98%
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 696-02-6
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4745
Odour: Aromatic
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2081081
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042572
Fórmula:
C₆H₃ClF₂ Ponto de ebulição: 128…130 °C Densidade: 1,350 Ponto de Inflamação: 32 °C (89 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042572 Número CAS: 696-02-6 ADR: 3,III |