4-Chloro-1,3-difluorobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 1435-44-5
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4750
Odour: Aromatic
Melting Point: -26°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 2081077
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042569
Fórmula:
C₆H₃ClF₂ Ponto de ebulição: 126…127 °C Ponto de Fusão: –26 °C Densidade: 1,353 Ponto de Inflamação: 32 °C (89 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042569 Número CAS: 1435-44-5 ADR: 3,III |