Print…
Ácido 4-Clorosalicílico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
179840050 179840250 179841000
ACRO179840050EA 25 EUR
ACRO179840050 ACRO179840250 ACRO179841000
Ácido 4-Clorosalicílico 98%
Ácido 4-Clorosalicílico
Fórmula: C₇H₅ClO₃
Ponto de Fusão: 209…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002449
Número CAS: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7
Encomendar
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %