Ácido 2-Cloro-3,5-dinitrobenzoico, (máx. 5% H₂O) 97% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15675.14
A15675.22
A15675.14EA
24.2
EUR
A15675.14
A15675.22
Ácido 2-Cloro-3,5-dinitrobenzoico, (máx. 5% H₂O) 97% (peso seco)
Ácido 2-Cloro-3,5-dinitrobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 2497-91-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 196-201°
Beilstein Reference: 2146480
Fórmula:
C₇H₃ClN₂O₆ Ponto de Fusão: 196…201 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007070 Número CAS: 2497-91-8 EINECS: 219-684-9 |