Print…
Lanceta para sangue, com activação por contacto, da BD Microtainer®
Fornecedor: BD Medical
366594 366594UK 366592 366593
BDAM366594EA 140 EUR
BDAM366594 BDAM366594UK BDAM366592 BDAM366593
Lanceta para sangue, com activação por contacto, da BD Microtainer®
Lancetas para sangue
A lanceta para sangue com activação por contacto da BD Microtainer® é um dispositivo seguro usado para a colheita de sangue capilar através da picagem do dedo.
  • Maior comodidade de utilização
  • Com activação por contacto
  • Procedimentos simplificados
Atenção: A picagem do dedo não deve ser realizada por crianças com menos de um ano de idade de acordo com as directrizes CLSI.